Learn More
Syngene™ Slimline Transilluminator mit blauer LED
LED-Transilluminator, geeignet für eine Vielzahl von Bildgebungsanforderungen.
Marke: Syngene™ BT-ULTRA-SLIM-LED
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hohe Empfindlichkeit mit verbessertem S/N-Verhältnis
- Stellen Sie eine Reihe von Fluorophoren dar – EtBr, SYBRSafe, GelGreen, SYBR Gold, SYBRGreen, SYPRORuby, SYPROOrange, GelRed
- Die LED ist sicher für Haut und Augen und verursacht keine DNA-Schäden
Spezifikation
Befestigt | |
470 nm | |
Für Dokumentationssysteme mit InGenius3 (IG3) und U:Genius3-Gel. | |
21 x 21 x 3 cm | |
100/115/220/230 V |
LED blau | |
LED-Transilluminator | |
Seitlich montierte 470 nm-LED-Arrays für die Beleuchtung | |
10 x 12 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Syngene™ Slimline Transilluminator mit blauer LED > Größe: 10 x 12 cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur