Learn More
mb2 Chair on Glides - Blue Fabric Upholstered - Asynchronous Mechanism
Artikelnummer. 11967264
Height: 660mm
Click to view available options
:
Height: 660mm
Chair on glides - Mid lift - Asynchronous mecanism - blue fabric upholstered
  • Chair in fabric blue
  • Seat and back in blue fabric upholstered
  • Asynchronous mecanism, adjustable seat and backrest
  • Pneumatic cylinder Mid
  • 5-spoke base injected in nylon and fiberglass reinforced by a galvanized steel ring.
  • Glides
Spezifikation
Produkttyp Contact Seat Chair
Farbe Blau
Einstellbar (Höhe) Yes
Verstellbar Height
Rückenausführung Ergonomic
Höhe (metrisch) 660 mm
Aufnahmevermögen 5 Patins
Sitzhöhe 470 to 690 mm
Gewicht (metrisch) 10.22 kg
Mit Armlehnen No
Mit Rückenlehne Yes
Mit Laufrollen No
Fußstütze No
Mit Unterstützung der Lendenwirbelsäule No
Mit Neigung Yes
Material Fabric
Sitztyp Medium Bench Height
Name des Produkts
mb2 Chair on Glides - Blue Fabric Upholstered - Asynchronous Mechanism >