Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™
GREENER_CHOICE
Scott™
Marke:  Kimberly-Clark™ 6682
78.60 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12764326
  • 288.40 CHF / 15 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Beschreibung
  • Scott™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Scott Xtra Zusammengefaltete Handtücher
315 mm
200 mm
ISO 14001, ISO 9001
315 x 200 mm
Lebensmittelnahe Bereiche und hoch frequentierte Waschräume in Büros und Hotels
2700 Packungen
1.77 ft.
1.31 ft.
AIRFLEX™ Gewebe
Blau
Zusammengefaltet
Aquarius Spender für gefaltete Papierhandtücher
1-lagig
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ Scott™ > Größe (L x B):315 x 200mm; Farbe:Blau