Learn More
3M™ Blauer Schutzoverall 4532+
Der 3M™ Schutzoverall 4532+ weist eine einzigartige Spezialmaterialbehandlung auf, die einen verbesserten Flüssigkeitsschutz mit zusätzlicher Öl- und Alkoholabweisung bietet.
Marke: 3M™ 7100015993
124.52 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Aufgrund außergewöhnlicher Nachfragemuster kann es bei diesem Artikel zu längeren Vorlaufzeiten kommen, und Versand-/Liefertermine sind möglicherweise nicht korrekt.
Beschreibung
- Einzigartige Flüssigkeitsresistenz mit Materialbehandlung für Öl- und Alkoholbeständigkeit
- Weiches und starkes mehrschichtiges SSMMS-Material mit 52 gsm für eine starke Leistung
- Hergestellt aus superatmungsaktivem SSMMS-Vlies für die effektive Freisetzung von Körperwärme und Feuchtigkeit und reduzierte Wärmebelastung
- 3-teilige Haube, verstärkter dreieckiger Zwickel, 2-Wege-Reißverschluss und Windschutzleiste mit verschließbarem Band, elastischem Rücken und Bündchen an Knöcheln für mehr Bewegungsfreiheit
- Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Aufladung und das Risiko von Funken.
- EN 1073-2 Schutz vor nuklearen Partikeln
- Strickbündchen und elastische Einsätze an Taille und Knöcheln für verbessertes Tragegefühl und mehr Bewegungsfreiheit
Spezifikation
Schutzoveralls | |
Unisex | |
Blue | |
Elastisch | |
2-Wege-Reißverschluss | |
CE Category III , EN 1073-2 radioactive particles , EN 1149-5 - electrostatic properties , EN 13034: 2005 + A1: 2009 Type 6 liquid splash , EN ISO 13982-1: 2004 + A1: 2010 Type 5 harmful particles |
Mittel | |
SSMMS-Vlies | |
Single-use | |
Strick | |
Non-sterile | |
CE Category III, EN 1073-2, EN 1149-5, EN 13034:2005+A1:2009 Type 6, EN ISO 13982-1:2004 Type 5 |
Videos
-
3M Safety Solutions - Protective coveralls overview