Learn More
Kautex™ Blaue Polypropylen-Schraubverschlüsse
Manipulationssicher dank Abreißring und konischer Dichtung. Kautex™ Schraubverschlüsse aus blauem Polypropylen gewährleisten dank ihrer Riffelung ein griffsicheres Öffnen.
Marke:  Kautex™ 2000083951
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15961441
  • 57.45 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Beschreibung
  • Auslaufsichere, konische Versiegelung
  • Blau für die Inhaltsidentifizierung
  • Feste und haltbare Konstruktion aus Polypropylen
  • Lieferbar für Flaschen mit Kapazitäten von 10 bis 2500 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Polypropylen
10 bis 1000 ml-Flasche
Abziehring und konisches Siegel
Schraubverschluss
32 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kautex™ Blaue Polypropylen-Schraubverschlüsse > Außendurchmesser:32mm