Learn More
SHOWA™ Blue Nitrile Chemical Resistant Gloves, Model 7555 EBT
A 100% nitrile disposable glove that is designed to reduce irritation and allergy risks, as well as provide chemical protection.
Marke: SHOWA™ 7555-09L
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- By chlorinating the glove, comfort is enhanced and the feeling of tackiness is removed.
- The nitrile construction protects against chemical penetration and projection.
- Free of latex, powder and silicone to prevent allergic reaction and skin irritation.
Spezifikation
Yes | |
Blue | |
0.12 mm | |
Biodegradable Nitrile | |
0.12 mm | |
4,7 mil | |
No | |
JKPT | |
Extended | |
7555 EBT | |
295 mm |
Industriell | |
4,7 mil | |
Ja | |
4,7 mil | |
Groß | |
0.12 mm | |
Typ B | |
Bakterien, Pilze MIT Virusschutz | |
Ohne Dichtungseinlage | |
11,6 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SHOWA™ Blue Nitrile Chemical Resistant Gloves, Model 7555 EBT > Chemical Resistant Gloves; Size: Large
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur