Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Blotting-Papier, Gütegrad BF3, Blätter
Sartorius Stedim Biotech™ Blotting-Papier, Gütegrad BF 3, die Papierbögen sind hochrein und ideal für die Blotting-Chromatographie.
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-520-135155N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Diese hochreine Papiersorte eignet sich nicht nur für Blotting und Chromatographie, sondern eignet sich auch für eine Vielzahl von Absorptionsanwendungen wie in den Biowissenschaften und der Diagnostik.
- Aus hochreinen Baumwolllintern für gleichmäßigen Pufferfluss und daraus resultierende Blots.
- Keine Additive zur Vermeidung von Interferenzen während des Transfers.
- Gütegrad BF-3 eignet sich ideal für die Erhöhung und Aufrechterhaltung des Transports von Flüssigkeit aus dem Puffer und als Pufferreservoir in Kapillaren- und Semidry-Blotting-Methoden.
Spezifikation
Kapillaranstieg: 130 mm/10 min, Gewicht: 330 g/m2, 100/Packung | |
0.76 mm | |
BF3 | |
135 mm |
135 x 155 mm | |
Bogen | |
155 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Stedim Biotech™ Blotting-Papier, Gütegrad BF3, Blätter > 135 x 155 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur