Learn More
Fisherbrand™ Blöcke für Fisherbrand™ Isotemp™ Digitale Trockenbäder/Heizblöcke
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
6mm
10 mm
13 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
No. of Places:
6
8
12
15
24
28
46
Beschreibung
Eine Vielzahl von Blöcken für jede Anwendung
- Blöcke aus Aluminiumlegierung
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Digitale Trockenbäder/Heizblöcke mit Touchscreen (keine Kompaktmodelle) |
Material | Aluminiumlegierung |
No. of Places | 46 |
Typ | Block |
Durchmesser (metrisch) | 6mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Blöcke für Fisherbrand™ Isotemp™ Digitale Trockenbäder/Heizblöcke >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur