Learn More
Fisherbrand™ Blöcke für Fisherbrand™ Isotemp™ Digitale Trockenbäder/Heizblöcke
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
1 X 96 0.2 ml PCR-Platten-Block ohne Ränder
Beschreibung
Eine Vielzahl von Blöcken für jede Anwendung
- Blöcke aus Aluminiumlegierung
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 0,2 ml |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific Digitale Trockenbäder/Heizblöcke mit Touchscreen (keine Kompaktmodelle) |
Material | Aluminiumlegierung |
No. of Places | 1 |
Typ | Block |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Blöcke für Fisherbrand™ Isotemp™ Digitale Trockenbäder/Heizblöcke >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur