Learn More
Thermo Scientific™ Blocker™ FL Fluorescent Blocking Buffer (10X)
Der Blocker FL Fluorescent Blockierpuffer wurde entwickelt, um überflüssige, unspezifische Bindungsstellen zu blockieren und so die Hintergrundfluoreszenz in Western-Blot-Anwendungen zu reduzieren.
Marke: Thermo Scientific™ 37565
110.76 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
148.20 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Blocker FL Puffer verbessert den Nachweis von fluoreszierendem Protein durch Erhöhung des Signal-Rausch-Verhältnisses bei Blotting-Anwendungen, bei denen die Hintergrundfluoreszenz die Signaldetektion beeinträchtigen könnte.
Vergleich und Anzeige aller verfügbaren Blockierpuffer
Arbeitsreagenz wird vorbereitet, indem 1 Teil Blocker FL Puffer zu 9 Teilen Reinstwasser hinzugefügt wird. Die optimale Konzentration sollte für jedes System empirisch bestimmt werden. Kann sowohl mit Nitrozellulose- als auch mit PVDF-Membranen eingesetzt werden.
Spezifikation
Blocker FL | |
Flüssig | |
Blocker™ | |
Im Kühlschrank lagern (2 °C bis 8 °C). |
100 ml | |
Western Blot | |
10X | |
Nasseis |