Learn More
Molecular Probes™ BlockAid™ Blockierlösung
BlockAid™ Blockierlösung
Marke:  Molecular Probes™ B10710
331.55 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11514147
  • 359.00 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
BlockAid™ Blocking Solution ist den häufig verwendeten Blockierungsreagenzien wie Rinderserumalbumin, Normalserum oder Kasein für die Verwendung mit Zellen oder Gewebeschnitten überlegen. Es ist eine optimierte Mischung von Protein-blockierenden Komponenten, ohne dass eine Verdünnung erforderlich ist. BlockAid™ Blocking Solution kann sich als erstes Blockierungsreagenz eignen, bevor der primäre Antikörper angewendet wird, um die nicht spezifische Antikörperbindung zu minimieren, sowie als Verdünnungsmittel für den primären und sekundären Antikörper. Dieses Reagenz eignet sich für Zell- oder Gewebe-Immunfluoreszenzanwendungen. Es wurde auch für die Verwendung mit Streptavidin-Konjugaten und Mikrosphären-Protein-Konjugaten validiert.
Wichtige Merkmale der BlockAid™ Blockierungslösung:
  • Hervorragende Hintergrundreduzierung – Herkömmlichen Blockierungslösungen überlegen
  • Gebrauchsfertig – Keine Verdünnung oder Vorbereitung von Stammlösung erforderlich
  • Vielseitig – Verwendung mit allen Primär- oder Sekundärantikörpern, Streptavidin-Konjugat, Mikrosphären-Protein-Konjugaten oder Qdot™ Konjugaten
    Minimierung des Hintergrunds bei der unspezifischen Proteinbindung von Antikörpern ist unerlässlich für eine verbesserte Empfindlichkeit und maximale Signal-Hintergrund-Verhältnisse. Dies ist besonders wichtig bei der Suche nach Antigenen mit niedriger Expression, bei der Verwendung von Proben mit hoher Autofluoreszenz oder bei Verfahren, bei denen Signale von Natur aus schwach sind (z. B. Verwendung direkt markierter Primärantikörper oder Verwendung von erstklassig auflösenden Bildgebungsanwendungen).
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Blockerlösung
    Blockierung/Reagenz zur Hintergrundunterdrückung
    50 ml
    BlockAid™
    Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C).
    Nasseis
    Zertifikate
    Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
    5 Ergebnisse gefunden
    Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
    Chargennummer3096435 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2024 Catalog NumberB10710
    Chargennummer3096395 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/11/2024 Catalog NumberB10710
    Chargennummer3068197 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/10/2024 Catalog NumberB10710
    Chargennummer3008193 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/07/2024 Catalog NumberB10710
    Chargennummer2845268 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2024 Catalog NumberB10710
    Aktionen
    Aktionen
    • Mehrere Hersteller
      Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
      Aktionscode: 24156
      Gültig bis zum2025-06-30
      Top-Angebot
      *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
      Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Molecular Probes™ BlockAid™ Blockierlösung > 50 ml