Learn More
Invitrogen™ Block-iT™ Vektorkit für die Expression von induzierbarer Pol II miR RNAi mit EmGFP
The BLOCK-iT™ Pol II miR RNAi Expression Vector Kits combine the advantages of traditional RNAi vectors (stable expression and the ability to use viral delivery) with capabilities for tissue-specific expression and multiple target knockdown from the same transcript.
Marke:  Invitrogen™ K493900
Artikelnummer. 10688713
  • 2775.00 CHF / 5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Block-iT™ Vektorkit für die Expression von induzierbarer Pol II miR RNAi mit EmGFP > 20 Reaktionen