Learn More
SCAT Blind Plugs for HPLC
Blind plugs for use with HPLC instruments.
Marke: SCAT 160506
19.78 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mit diesen SCAT™ Blindstopfen sind sie für HPLC vorbereitet.
Spezifikation
Blindstopfen | |
Autoklavierbar | |
HPLC-/UHPLC-Systeme | |
Sicherheitsverschlüsse und Sicherheitsabfallverschlüsse |
Farblos | |
6,35 mm | |
NPT 1/8 in. | |
PTFE |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCAT Blind Plugs for HPLC > Blindstopfen; Farbe: Farblos; Zur Verwendung mit: Sicherheitsverschlüsse und Sicherheitsabfallverschlüsse; Material: PTFE; Gewindegröße: NPT 1/8 in.; Typ: Blindstopfen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur