Learn More
Interscience Homogenisator JumboMix 3500VP400-3500ml, ohne Fenster, Timer 31-360 s.
JumboMix 3500 P CC ermöglicht die schnelle Homogenisierung großer Proben. Anwenderfreundlicher und leistungsstarker Homogenisator für das Labor, der alle Risiken einer Kreuzkontamination vermeidet.
Marke: Interscience 031230
12704.63 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Einstellbare Drehzahl, Zeit und Mischstärke
- Großartiges Hilfsmittel für Laboranalysen
- Optimale Extraktion von Bakterien in weniger als 60 Sekunden
- Passen Sie die Mischkammer an Größe und Art Ihrer Probe an – die Mischungsstärke kann bis zu 22,6 kg Masse variieren
- Variable Drehzahl 1,5 – 3 – 4,5 – 6 Hübe/Sekunde
- Variable Mischzeit (1 Sekunde – 1 Stunde oder ohne Laufzeitbegrenzung/mit Countdown)
- Einstellbare Mischleistung
- An jede Probe angepasstes Mischen
- Multifunktionaler Bildschirm für einfache Steuerung
- Nebeneinander liegende Stabanschläge für einfaches Einsetzen des Beutels
- Dichter Verschluss zur Vermeidung von Leckagen an der Oberseite des Beutels
- Elektronische Bauteile sind geschützt
- Vollständig öffnende Tür (270°)
- Click & Clean Paddel einfach zwecks Reinigung abnehmbar
- Ganz aus Edelstahl 304L
Spezifikation
Mixer | |
220 V, 50 Hz | |
400 W | |
200 - 3750 mL | |
200 ml bis 37,50 l | |
47 cm | |
18.43 in. | |
20.59 in. | |
20.16 in. | |
Stainless Steel | |
ISO 7218, ISO 6887 and FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual) | |
The JumboMix is great for sample pooling, in baby formula, chocolate, minced meat... It is useful for E. coli O157:H7 testing, Trichinella (WarmMix model), Salmonella spp, parasites Cryptosporidium and Giardia. | |
Delivered with: 1 security drip tray, 1 power cable, 1 user's manual, 1 quick user guide, 1 free pack of blender bags | |
1,5, 3, 4,5, 6 Hübe/s |
220/240 V | |
50/60 Hz | |
400 W | |
0.35pt to 6.60 pt | |
185.04in | |
51.2 x 52.3 x 46.8 cm | |
47 cm | |
52.3 cm | |
52 cm | |
Stainless Steel | |
The JumboMix 3500 P CC efficiently blends any type of sample, up to 400 g, for optimal bacterial extraction. It is equipped with a patented system of adjustable paddles to adapt itself to any sample. It is also great for sample pooling. The multifunction screen enables easy control of the blending parameters. | |
sample bag | |
JumboMix 3500 P CC | |
1 |