Learn More
Brand™ Blaubrand™ Messpipetten aus Kalk-Natron-Glas
Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas. BRAND™ Blaubrand™ Messpipetten aus Kalknatronglas sind gemäß DIN EN ISO 835 zertifiziert und auf Volumenabgabe kalibriert.
Marke:  Brand™ 27713
Artikelnummer. 11808271
  • 111.00 CHF / 12 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Verfügbar ab: 16-07-2025
Beschreibung
  • Hergestellt aus AR-GLAS™ Kalknatronglas
  • Zertifiziert gemäß DIN EN ISO 835
  • Typ 3 (Null oben)
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
  • Wartezeit: 5 Sekunden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ja
DIN EN ISO 835
Kalknatronglas
Blau
12/Pckg.
10 ml
Messpipette
Volumenabgabe
AS
Ja
0.1 ml
0.1 ml
360 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brand™ Blaubrand™ Messpipetten aus Kalk-Natron-Glas > Fassungsvermögen:10 ml; orange