Learn More
BRAND™ Blaubrand™ ETERNA Messzylinder aus Borosilikatglas mit hoher Form, Klasse A
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht den Normen DIN EN ISO 4788. BRAND™ Blaurbrand™ ETERNA Hohe Messzylinder aus Borosilikatglas der Klasse A schließen einen integrierten Ausgießer ein und sind dank des sechseckigen Glassockels besonders standfest. Dank der Graduierung in brauner Diffusionsfarbe mit DE-M-Kennzeichnung lässt sich das Volumen schnell und einfach bestimmen
Marke: BRAND™ 32754
105.52 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Messzylinder aus Borosilikatglas mit hoher Form, Klasse A
- Entspricht den DIN EN ISO-Normen 4788
- Autoklavierbar
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Mit integriertem Ausguss und stabilem Sechskantfuß
- Dank der Graduierung in brauner Diffusionsfarbe mit DE-M-Kennzeichnung lässt sich das Volumen schnell und einfach bestimmen
- USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage erhältlich
Spezifikation
DE-M-Markierung, braune Graduierungen | |
Volumenaufnahme | |
Rund | |
A | |
± 2,5 ml | |
Borosilikatglas | |
Chargenzertifikat | |
Autoklavierbar |
Hexagonal | |
Bernsteinfarben | |
DIN EN ISO 4788 | |
365 mm | |
Graduierte Messzylinder | |
500 ml | |
5 ml | |
Gehäuse 5mL |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30