Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Messzylinder aus Borosilliatglas der Klasse A in hoher Ausführung
Aus Borosilikatglas gefertigt, entspricht EN ISO 4788. BRAND™ Blaubrand™ Hohe Messzylinder aus Borosilikatglas der Klasse A mit integriertem Ausgießer, dank des sechseckigen Glassockels besonders standfest. Die Graduierungen sind zur einfachen Volumenbeurteilung in blauer Emaillefarbe markiert.
Marke: BRAND™ 32120
24.50 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas
- Entspricht DIN ISO 4788
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Mit integriertem Ausguss und stabilem Sechskantfuß
- Graduierungen in blauer Emaillefarbe zu einfachen Bestimmung des Volumens
Spezifikation
Hexagonal | |
Blau | |
DIN EN ISO 4788 | |
170 mm | |
Graduierte Messzylinder | |
25 ml | |
DE-M-Markierung, blaue Emailgraduierungen | |
Autoklavierbar |
Volumenaufnahme | |
Rund | |
A | |
± 0,25 ml | |
Borosilikatglas | |
Chargenzertifikat | |
0,5 mL | |
0.5 ml |