Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Messzylinder aus Borosilliatglas der Klasse A in hoher Ausführung
Aus Borosilikatglas gefertigt, entspricht EN ISO 4788. BRAND™ Blaubrand™ Hohe Messzylinder aus Borosilikatglas der Klasse A mit integriertem Ausgießer, dank des sechseckigen Glassockels besonders standfest. Die Graduierungen sind zur einfachen Volumenbeurteilung in blauer Emaillefarbe markiert.
Marke: BRAND™ 32154
100.98 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas
- Entspricht DIN ISO 4788
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Mit integriertem Ausguss und stabilem Sechskantfuß
- Graduierungen in blauer Emaillefarbe zu einfachen Bestimmung des Volumens
Spezifikation
Hexagonal | |
Blau | |
DIN EN ISO 4788 | |
365 mm | |
Graduierte Messzylinder | |
500 ml | |
DE-M-Markierung, blaue Emailgraduierungen | |
Autoklavierbar |
Volumenaufnahme | |
Rund | |
A | |
± 2,5 ml | |
Borosilikatglas | |
Chargenzertifikat | |
5 ml | |
5 ml |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen