Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, mit Glas-Stopfen, mit Zertifikat
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht der Normen DIN EN ISO 1042. Die DE-M-Markierung am Hals ermöglicht eine schnelle und genaue Volumenprüfung. Lieferung mit individueller Konformitätszertifikat.
59.30 CHF - 231.00 CHF
Spezifikation
Kalibrierung Kalibriert auf Volumenaufnahme
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 1042
Verschlussmaterial Glas
Farbe Klar
Beschreibung DE-M-Markierung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15805552
Unterlagen ansehen
BRAND™
937294
25 ml
59.30 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15885542
Unterlagen ansehen
BRAND™
937289
100 ml
63.20 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15875542
Unterlagen ansehen
BRAND™
937266
5 l
231.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Messkolben, Klasse A
  • Aus Borosilikatglas
  • Entspricht den DIN EN ISO-Normen 1042
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Enghals- und Weithalsoptionen sind in verschiedenen Größen erhältlich
  • DE-M-Markierung für schnelle und genaue Volumenprüfung
  • Glasstopfen im Lieferumfang enthalten
  • Mit individueller Konformitätsbescheinigung ausgeliefert
Spezifikation
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme
Glas
DE-M-Markierung
Ja
DIN EN ISO 1042
Klar
Borosilikatglas
A
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, mit Glas-Stopfen, mit Zertifikat