Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Messzylinder, Klasse A
Die Basis verfügt über einen sechseckigen Glasfuß für Stabilität. Der Ausguss ermöglicht ein einfaches Ausgießen ohne Spritzer.
Marke: BRAND™ 32848
77.59 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Graduierter Zylinder mit Ausguss und sechseckigem Glasfuß
- Borosilikatglas (Boro 3.3) gemäß DIN EN ISO 4788
- Klasse A, DE-M-Markierung
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Aufgedruckte blaue Graduierungen
- Mit USP-Chargenzertifikat
- Auf Anfrage auch mit USP-Einzelzertifikat erhältlich
Spezifikation
Hexagonal | |
Blau | |
DIN EN ISO 4788, USP | |
335 mm | |
Messzylinder | |
250 ml | |
DE-Markierung | |
Autoklavierbar |
Volumenaufnahme | |
Rund | |
A | |
± 0,5 ml | |
Borosilikatglas | |
Ausguss, Sechskantfuß | |
2 ml | |
± 1 ml |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ BLAUBRAND™ Messzylinder, Klasse A > Kapazität:250 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur