Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Messpipette aus AR-Glas, Klasse A
Aus AR-GLAS™. Die BLAUBRAND™ graduierten Messpipetten sind kalibriert für Volumenaufnahme (TC, Zoll)
123.00 CHF
Spezifikation
Kalibriert | Ja |
---|---|
Kalibrierung | Volumenaufnahme |
Klasse | A |
Material | AR-GLAS |
Skala | Ja |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11835830
|
BRAND™
27704 |
0,2 ml |
123.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11818311
|
BRAND™
27702 |
0,1 mL |
123.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
- Konstruktion aus AR-GLAS™
- Klasse A, DE-M-Markierung
- Fehlergrenzen und Unterteilung gemäß DIN 12689
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Alle BLAUBRAND™ Pipetten mit Graduierung werden mit Chargennummer und zugehörigem Chargenzertifikat des Herstellers pro Verpackungseinheit geliefert.
- Auf Wunsch auch mit Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat erhältlich.
Specifications
Ja | |
A | |
Ja | |
12/Packung |
Volumenaufnahme | |
AR-GLAS | |
Blau | |
360 mm |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
BRAND™ Blaubrand™ Messpipette aus AR-Glas, Klasse A