Learn More
BRAND™ BlauBRAND™ Bürettenröhrchen für Compact-Bürette
Konstruktion aus Borosilikatglas. Ersatz-Bürettenröhrchen für kompakte Büretten.
Marke: BRAND™ 13948
36.29 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- BLAUBRAND™ Borosilikatglas- (3.3) Konstruktion
- Ersatz-Büretten-Röhrchen
Spezifikation
50 ml | |
Compact-Bürette | |
Borosilikatglas 3.3 | |
Bürette |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14