Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A USP, mit Stopfen, mit Zertifikat
Aus Borosilikatglas der Klasse A gemäß DIN EN ISO 1042-Normen. Die De-M-Markierung ermöglicht eine einfache Überprüfung des Volumens. Lieferung mit individueller USP-Konformitätsbescheinigung.
60.65 CHF - 65.85 CHF
Spezifikation
Kalibrierung | Kalibriert auf Volumenaufnahme |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 1042, USP-Chargenzertifikat, USP-Einzelzertifikat auf Anfrage. |
Verschlussmaterial | Glas |
Farbe | Klar |
Material | Borosilikatglas |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15492383
|
BRAND™
956973 |
10 ml |
60.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15422393
|
BRAND™
956975 |
20 mL |
60.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15442413
|
BRAND™
956979 |
100 ml |
65.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas, Klasse A.
- Entspricht den DIN EN ISO 1042-Normen.
- Kalibriert auf Volumenaufnahme. (TC, Zoll)
- Glasstopfen im Lieferumfang enthalten.
- Die De-M-Markierung ermöglicht eine einfache Überprüfung des Volumens.
- Lieferung mit individueller USP-Konformitätsbescheinigung
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme | |
Glas | |
Borosilikatglas | |
A |
DIN EN ISO 1042, USP-Chargenzertifikat, USP-Einzelzertifikat auf Anfrage. | |
Klar | |
2 Stück |