missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A USP, mit Stopfen, mit Zertifikat
Aus Borosilikatglas der Klasse A gemäß DIN EN ISO 1042-Normen. Die De-M-Markierung ermöglicht eine einfache Überprüfung des Volumens. Lieferung mit individueller USP-Konformitätsbescheinigung.
Marke: BRAND™ 956979
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas, Klasse A.
- Entspricht den DIN EN ISO 1042-Normen.
- Kalibriert auf Volumenaufnahme. (TC, Zoll)
- Glasstopfen im Lieferumfang enthalten.
- Die De-M-Markierung ermöglicht eine einfache Überprüfung des Volumens.
- Lieferung mit individueller USP-Konformitätsbescheinigung
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme | |
Glas | |
100 ml | |
±0.08 ml USP | |
A |
DIN EN ISO 1042, USP-Chargenzertifikat, USP-Einzelzertifikat auf Anfrage. | |
Klar | |
Borosilikatglas | |
2 Stück | |
14/23 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur