Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ automatische Bürette mit seitlichem Absperrhahn
BLAUBRAND™ automatische Bürette umfasst einen seitlichen Absperrhahn und einen blauen Schellbachstreifen.
Marke: BRAND™ 22521
287.85 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
- Schellbachstreifen
- Mit einem Nadelventil-Sperrhahn mit PTFE-Spindel
- Automatische Nullstellung
- Die 2000-ml-Flasche aus Kalknatronglas ist separat erhältlich (siehe 126965, Flaschen der BRAND BISTABIL)
- Lieferung mit Chargennummer und zugehörigem Chargenzertifikat des Herstellers in jeder Verpackung.
Spezifikation
10 ml | |
Blaue Schellbach-Streifen | |
12 Monate |
0,02 ml | |
Seitlicher Absperrhahn | |
Bürette |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ BLAUBRAND™ automatische Bürette mit seitlichem Absperrhahn > 10 ml, Blau
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur