Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ automatische Bürette mit seitlichem Absperrhahn
BLAUBRAND™ automatische Bürette umfasst einen seitlichen Absperrhahn und einen blauen Schellbachstreifen.
Marke:  BRAND™ 22522
287.85 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10418952
  • 303.00 CHF / 1 Stück
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Aktionscode 24123 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Beschreibung
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
  • Schellbachstreifen
  • Mit einem Nadelventil-Sperrhahn mit PTFE-Spindel
  • Automatische Nullstellung
    • Die 2000-ml-Flasche aus Kalknatronglas ist separat erhältlich (siehe 126965, Flaschen der BRAND BISTABIL)
  • Lieferung mit Chargennummer und zugehörigem Chargenzertifikat des Herstellers in jeder Verpackung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
25 ml
Blaue Schellbach-Streifen
12 Monate
0,05 ml
Seitlicher Absperrhahn
Bürette
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ BLAUBRAND™ automatische Bürette mit seitlichem Absperrhahn > Fassungsvermögen: 25 ml