Learn More
Brady™ TP-10 YL/BK 75MM X 500 MT
Visual barricading provides fast on-the-spot warning of potential dangers. The non-adhesive Black and Yellow Striped Barricade Tape can be used for temporary outdoor or permanent indoor applications. This tape can be tied, stapled or nailed to posts, fences or metal barricades.
Marke:  Brady™ 291425
Artikelnummer. 11791076
  • 63.50 CHF / 1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Parkzubehör, Verkehrszubehö
  • Absperrband, gestreift
Spezifikation
Spezifikation
BARRICADE TAPE 75MMX500M YELL/BLK
500 m x 75 mm
1000.7 ft.
Je 1
2.95 in.
Schwarz
Gestreiftes Barrikadeband – Schwarz/Gelb
Temporärer Außen- oder permanenter Innenbereich
500 m
0,03 mm
75,00 mm
Gestreiftes Barrikadeband
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Brady™ TP-10 YL/BK 75MM X 500 MT > Farbe:Schwarz und gelb