Learn More
WHEATON™ Black Screw Cap
Tubular Dram Vial Caps
34.81 CHF - 102.89 CHF
Produkte 7
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30286523
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
WHEATON™
110060-666
77.70 CHF
666 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30286506
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
WHEATON™
110060-882
102.89 CHF
882 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30286528
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
WHEATON™
110061-399
46.53 CHF
399 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30286513
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
WHEATON™
110062-231
39.43 CHF
231 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30286516
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
WHEATON™
110062-264
264/Pk.
45.05 CHF
264 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30286511
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
WHEATON™
110063-190
35.21 CHF
190 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30286515
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
WHEATON™
110064-140
140/Pk.
34.81 CHF
140 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • WHEATON™ tubular dram vials are manufactured from clear 5.1 expansion borosilicate glass and use WHEATON™ black polypropylene caps with foil liner
  • Both vials and caps are suitable for storage, display, sample collection and apothecary applications
  • The vials have a buttress thread finish and fit with the buttress thread black polypropylene dram vial caps with foil liner and range from 1.75 mL to 28 mL in volume
  • Dram vial caps are available in black only and are manufactured from polypropylene and have a foil liner, and provide good barrier properties and resistance to hydrocarbons, oils, ketones and alcohol
  • Black polypropylene foil lined dram vial caps are sold separately to match vials sizes and quantity per pack
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
WHEATON™ Black Screw Cap