Learn More
Fisherbrand™ Schwarze Schraubverschlüsse aus Polypropylen für Glas-Probenfläschchen
Zum sicheren Einschrauben und Versiegeln von Probenfläschchen aus Glas mit Schraubverschluss in niedriger oder hoher Form. Fisherbrand™ Schwarze Schraubverschlüsse aus Polypropylen für Probenfläschchen aus Glas sind folienbeschichtet und in verschiedenen Größen für viele verschiedene hohe oder niedrige Fläschchen lieferbar.
Marke:  Fisherbrand™ 15394789
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15394789
  • 30.94 CHF / 300 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
  • Speziell zur Verwendung mit Fisherbrand™ Probenfläschchen mit Glasschraubenhals entwickelt
  • Polypropylenkonstruktion mit Folienauskleidung
  • Passen sowohl zu großen als auch zu niedrigen Fläschchen
  • Lieferbar in verschiedenen Größen, um den Spezifikationen der Fläschchen zu entsprechen
  • Probenfläschchen mit Glasschraubenhals eignen sich für Medien-, Diagnose-, Aufbewahrungs-, Präsentations- und Probensammelanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
Polypropylen mit AFM-Dichtungseinlage
Schraubverschluss
15 mm
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Schwarze Schraubverschlüsse aus Polypropylen für Glas-Probenfläschchen > Kappengröße: 15mm