Learn More
Fisherbrand™ Schwarze Schraubverschlüsse aus Polypropylen für Glas-Probenfläschchen
Zum sicheren Einschrauben und Versiegeln von Probenfläschchen aus Glas mit Schraubverschluss in niedriger oder hoher Form. Fisherbrand™ Schwarze Schraubverschlüsse aus Polypropylen für Probenfläschchen aus Glas sind folienbeschichtet und in verschiedenen Größen für viele verschiedene hohe oder niedrige Fläschchen lieferbar.
Marke: Fisherbrand™ 15384789
Beschreibung
- Speziell zur Verwendung mit Fisherbrand™ Probenfläschchen mit Glasschraubenhals entwickelt
- Polypropylenkonstruktion mit Folienauskleidung
- Passen sowohl zu großen als auch zu niedrigen Fläschchen
- Lieferbar in verschiedenen Größen, um den Spezifikationen der Fläschchen zu entsprechen
- Probenfläschchen mit Glasschraubenhals eignen sich für Medien-, Diagnose-, Aufbewahrungs-, Präsentations- und Probensammelanwendungen
Spezifikation
Schwarz | |
Polypropylen mit AFM-Dichtungseinlage | |
Schraubverschluss | |
10 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31