Learn More
Fisherbrand™ Schwarze Schraubverschlüsse aus Polypropylen für Glas-Probenfläschchen
Zum sicheren Einschrauben und Versiegeln von Probenfläschchen aus Glas mit Schraubverschluss in niedriger oder hoher Form. Fisherbrand™ Schwarze Schraubverschlüsse aus Polypropylen für Probenfläschchen aus Glas sind folienbeschichtet und in verschiedenen Größen für viele verschiedene hohe oder niedrige Fläschchen lieferbar.
Marke:  Fisherbrand™ 15324799
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15324799
  • 50.60 CHF / 300 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
  • Speziell zur Verwendung mit Fisherbrand™ Probenfläschchen mit Glasschraubenhals entwickelt
  • Polypropylenkonstruktion mit Folienauskleidung
  • Passen sowohl zu großen als auch zu niedrigen Fläschchen
  • Lieferbar in verschiedenen Größen, um den Spezifikationen der Fläschchen zu entsprechen
  • Probenfläschchen mit Glasschraubenhals eignen sich für Medien-, Diagnose-, Aufbewahrungs-, Präsentations- und Probensammelanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
Polypropylen mit AFM-Dichtungseinlage
Schraubverschluss
28 mm
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Schwarze Schraubverschlüsse aus Polypropylen für Glas-Probenfläschchen > Kappengröße: 28mm