Learn More
Fisherbrand™ Kappen aus schwarzem Phenol
Schwarzer Phenol-Schraubverschluss mit Poly-Seal-Liner wird aus Polyethylen niedriger Dichte hergestellt. Für die Verwendung mit verschiedenen Fisherbrand Glasflaschen
Marke:  Fisherbrand™ FB02912061
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16184587
  • 292.00 CHF / 576 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die einzigartige Konstruktion mit Konuseinlage gewährleistet eine überlegene Drehmomentstabilität und ausgezeichnete Dichtungseigenschaften
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
Schwarz
Nein
Polyethylen-Konus
576
28-400
Beschichteter Verschluss
Phenolharz
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Kappen aus schwarzem Phenol > Nackenoberfläche: 28–400; Menge: 12