Learn More
Marienfeld Superior™ Objektträger mit Reaktionsfeldern für den Einsatz in der Diagnostik
Verwenden Sie Marienfeld Superior™ Objekkträger aus Natron-Kalk-Glas mit eingeschliffenen und sorgfältig polierten Vertriefungen für Ihre Forschungsaufgaben.
Marke:  Marienfeld Superior™ 1216330
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10777124
  • 346.51 CHF / 200 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hergestellt aus Natron-Kalk-Glas der 3. hydrolytischen Klasse
  • Erfüllen die Anforderungen der DIN ISO 8037/1
  • Abmessungen ca. 76 x 26 mm
  • Stärke ca. 1 mm (Toleranz ± 0,05 mm)
  • Mit 90° geschliffenen Kanten
  • Mit seidenmattem Beschriftungsfeld von ca. 20 mm auf einer Seite
  • Vorgereinigt, gebrauchsfertig, autoklavierbar
  • In Schachteln zu 50 Stück verpackt, 50 Schachteln im Umkarton
Spezifikation
Spezifikation
76 mm
2500
90°, geschliffen
Kalknatronglas Typ III, hydrolytische Klasse
1 mm
12
DIN ISO 8037/1
Epoxid-Farbmaske mit Reaktionsfeldern
50 Stück in einer Schachtel
76 x 26 mm
26 mm
50
Ja
Ja
Mikroskopobjektträger
Schwarz
90 °
5 mm im Uhrzeigersinn nummeriert
Seidenmattes Beschriftungsfeld
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Marienfeld Superior™ Objektträger mit Reaktionsfeldern für den Einsatz in der Diagnostik > Anzahl der Wells:12