Learn More
PEPperCHIP™ BK-Polyomavirus-Antigen-Microarray
BK-Polyomavirus-Antigen-Microarray mit 1836 virenspezifischen Peptiden, die doppelt bedruckt sind. Das Mikroarray kann für die Epitopkartierung, das Serumscreening oder die Biomarkerforschung verwendet werden.
Marke: PEPperCHIP™ SPC.002.001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Microarray-Inhalt: Kleines T-Antigen, Großes T-Antigen, Sehr große Capsid-Proteine VP1, VP2 und VP 3
- Peptidlänge/Überlappung: 15 aa/ 14 aa
- Anzahl Peptide: 1836 gedruckt in Duplikat- und HA-, Polio- und c-Myc-Kontrollpeptiden
Spezifikation
PEPperSlide™ PEGMA/PMMA | |
1 Objektträger | |
1 mm | |
Transparent | |
Individueller Barcode für jedes Microarray | |
Hochdichtes Peptid-Mikroarray | |
Unsteril |
2 Array-Kopien pro Mikroarray | |
Kombinatorische Peptidsynthese durch Aminosäure-Laserdruck | |
ISO 9001:2015 | |
RUO | |
Mikroglas | |
Antikörpervalidierung, Epitopkartierung, Serumscreening, Biomarker-Erkennung | |
75,4 x 25 mm |