Learn More
Thermo Scientific Chemicals Biuret, 97 %, reinst
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Biuret |
Schmelzpunkt | 187°C to 194°C |
Farbe | Weiß |
Verlust bei Trocknung | 1% max. |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (ex N) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | H2NCONHCONH2 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 03,7 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467068 | Analysenzertifikat | 01/11/2024 | 106520050,106521000,106520250 |
A0454980 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 106520050,106521000,106520250 |
A0395322 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 106520050,106521000,106520250 |
A0392595 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 106520050,106521000,106520250 |
A0413637 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 106520050,106521000,106520250 |
Sicherheit und Handhabung
- Biuret
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.