Learn More
Bismutsubsalicylat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11383978
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bismutsubsalicylat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407273
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Artikelnummer. 11383978
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040395.30
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 14882-18-9 | C7H6BiO4 | 363.101 g/mol
To impart pearly surface to cellulose-base, polystyrene, and phenolformaldehyde resins. Typical tap bulk density 0.43g/cm^3Bismuth subsalicylate is used to treat temporary discomforts of the stomach and gastrointestinal tract, such as diarrhea, indigestion, heartburn and nausea. It also acts as an antacid. It is practiced to decrease the number of bowel movements and to make the stool firmer. It is also used to reduce inflammation within the intestine. It is further used in growth media for selective isolation of microorganisms.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14882-18-9
Summenformel C7H6BiO4
Molekulargewicht (g/mol) 363.101
MDL-Nummer MFCD00085368
InChI-Schlüssel QBWLKDFBINPHFT-UHFFFAOYSA-L
Synonym bismuth subsalicylate, bismuth oxysalicylate, wismutsubsalicylat, bismuth oxide salicylate, stabisol, vismut, bismuthi subsalicylas, spiromak forte, pepto-bismol, bismutum subsalicylicum
PubChem CID 16682734
IUPAC-Name 1,3,2$l^{2}-benzodioxabismin-4-on;hydrat
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)O[Bi]O2.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth subsalicylate
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 96%
Löslichkeitsinformationen Practically insoluble in water,alcoholSoluble in acid and alkali. Insoluble in cold water,ethanol,diethyl ether and n-octanol.
Formelmasse 362.09
Geruch Geruchsneutral
Aussehen White powder
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth subsalicylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Bismutsubsalicylat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >