Learn More
Wismut-Shot, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11318947
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Wismut-Shot, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407272
10 g, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11318947
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 038619.09
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-69-9
Summenformel Bi
Molekulargewicht (g/mol) 208.98
MDL-Nummer MFCD00134033
InChI-Schlüssel JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
PubChem CID 5359367
ChEBI CHEBI:33301
IUPAC-Name Bismut
SMILES [Bi]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth shot
Prozentgehaltsbereich 99.999% (metals basis)
Menge 10 g
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerX15K049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Artikelnummer038619.18,038619.09
ChargennummerY06J020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/11/2023 Artikelnummer038619.18,038619.09
ChargennummerW13J003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Artikelnummer038619.18,038619.09
ChargennummerS16J060 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/06/2023 Artikelnummer038619,038619.18,038619.09
ChargennummerT05I009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/07/2022 Artikelnummer038619.18,038619.09
Name des Produkts
Wismut-Shot, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >