Learn More
Wismutstab, 12.7 mm (0.5 Zoll) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bismuth rod |
Namenshinweis | 12.7mm (0.5 in.) dia. |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 1 kg |
Reinheit (%) | 99.9% |
Geruch | Geruchsneutral |
Gewicht | ≈12.5g/cm |
Form | Stange |
Name des Produkts
Wismutstab, 12.7 mm (0.5 Zoll) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur