Learn More
Wismutstab, 11 mm (0.43 Zoll) Durchmesser, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11324288
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Wismutstab, 11 mm (0.43 Zoll) Durchmesser, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324288
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11324288
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041534.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-69-9
Summenformel Bi
Molekulargewicht (g/mol) 208.98
MDL-Nummer MFCD00134033
InChI-Schlüssel JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
PubChem CID 5359367
ChEBI CHEBI:33301
IUPAC-Name Bismut
SMILES [Bi]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth rod
Namenshinweis 11mm (0.43 in.) dia.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 25 g
Reinheit (%) 99.99%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈9.3g/cm
Form Stange
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerK09Q022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number041534.14,041534.36,041534.22,041535.22
ChargennummerE23X043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number041534.14,041534.36,041534.22,041535.22
ChargennummerR28A026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041534.14,041534.36,041534.22,041535.22
ChargennummerT16F002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Catalog Number041534.14,041534.36,041534.22,041535.22
ChargennummerJ10Q016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Catalog Number041534.14,041534.36,041534.22,041535.22
Name des Produkts
Wismutstab, 11 mm (0.43 Zoll) Durchmesser, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >