Learn More
Wismutpulver, -100 Mesh, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11361158
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Wismutpulver, -100 Mesh, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361158
2 kg, 2 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11361158
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010110.A3
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-69-9
Summenformel Bi
Molekulargewicht (g/mol) 208.98
MDL-Nummer MFCD00134033
InChI-Schlüssel JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
PubChem CID 5359367
ChEBI CHEBI:33301
IUPAC-Name Bismut
SMILES [Bi]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth powder
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3089
Menge 2 kg
Reinheit (%) 99.5%
Netzgröße −100 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Gewicht Apparent density: 3.8g/cm3 to 4.6g/cm3
Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerF15U046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number010110.A3,010110.22,010110.36
ChargennummerJ16M07 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number010110.A3,010110.22,010110.36
ChargennummerE19P24 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number010110.A3,010110.22,010110.36
ChargennummerG07Q29 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number010110.A3,010110.22,010110.36
ChargennummerI19T051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number010110.A3,010110.22,010110.36
Name des Produkts
Wismutpulver, -100 Mesh, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >