Learn More
Bismutstücke, 10 cm (3.9 in.) und kleiner, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11316618
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bismutstücke, 10 cm (3.9 in.) und kleiner, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11316618
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11316618
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012208.30
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-69-9
Summenformel Bi
Molekulargewicht (g/mol) 208.98
MDL-Nummer MFCD00134033
InChI-Schlüssel JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
PubChem CID 5359367
ChEBI CHEBI:33301
IUPAC-Name Bismut
SMILES [Bi]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth
Farbe Grau
Aussehen Gray needles
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metals basis)
Menge 250 g
Geruch Geruchsneutral
Dampfdruck 1 hPa (1mm Hg)
Form Stückchen, 10 cm (3.9 Zoll) und weniger
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR13L040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number012208.A1,012208.30,012208.A7
ChargennummerM07L009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/01/2025 Catalog Number012208.A1,012208.30,012208.A7
ChargennummerZ02K043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2024 Catalog Number012208.A1,012208.30,012208.A7
ChargennummerY19H048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/08/2022 Catalog Number012208.A1,012208.30,012208.A7,012216.GH
ChargennummerH03Q09 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number012208.A1,012208.30,012208.A7,012216.GH
Name des Produkts
Bismutstücke, 10 cm (3.9 in.) und kleiner, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >