Learn More
Wismut-Nadeln, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11354228
Zum Warenkorb hinzufügen
Wismut-Nadeln, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354228
2 kg
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11354228
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041485.A3
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Form: Ca. 1.5 bis 3.0 mm Durchmesser; verschiedene Längen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-69-9
Summenformel Bi
Molekulargewicht (g/mol) 208.98
MDL-Nummer MFCD00134033
InChI-Schlüssel JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
PubChem CID 5359367
ChEBI CHEBI:33301
IUPAC-Name Bismut
SMILES [Bi]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth
Farbe Grau
Aussehen Gray needles
Dichte 9.79g/cm3
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metals basis)
Menge 2 kg
Geruch Geruchsneutral
Form Nadeln
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR09I027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/08/2022 Catalog Number041485.36,041485.A3,041485.22,041497.30
ChargennummerY08H078 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/06/2022 Catalog Number041485.36,041485.A3,041485.22,041497.30
ChargennummerZ13E042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number041485.36,041485.A3,041485.22,041497.30
ChargennummerF11W005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number041485.36,041485.A3,041485.22,041497.30
ChargennummerX20H036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number041485.36,041485.A3,041485.22,041497.30
Name des Produkts
Wismut-Nadeln, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >