Learn More
Bismut-Blei-Zinn-Barren (Roses Metall), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Rose's metal was used as the droplet fluid, because it has a low melting point (e460 K). Rose's metal is used as a sample in computer-controlled diffractometer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bismuth Lead Tin ingot (Rose's metal) |
Schmelzpunkt | 95°C to 96°C |
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich | Bi:Pb:Sn; 50:25:25 wt% |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Rose's Metall) |
Menge | 100 g |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Form | Legierung mit niedrigem Schmelzpunkt |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
E30K43 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 040516.22,040516.36 |
F13Z031 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 040516.22,040516.36 |
S11H012 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 040516.22,040516.36 |
G21K25 | Analysenzertifikat | 24/11/2021 | 040516.22,040516.36 |
Z11F046 | Analysenzertifikat | 24/11/2021 | 040516.22,040516.36 |
Sicherheit und Handhabung
- Bismuth Lead Tin ingot (Rose's metal)
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.