Learn More
Bismut-Blei-Zinn-Barren (Roses Metall), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11378498
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
CAS: 56001-37-7 | C10H14N5Na2O14P3 | 567.14 g/mol
Rose's metal was used as the droplet fluid, because it has a low melting point (e460 K). Rose's metal is used as a sample in computer-controlled diffractometer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 56001-37-7
Summenformel C10H14N5Na2O14P3
Molekulargewicht (g/mol) 567.14
MDL-Nummer MFCD03410297
InChI-Schlüssel FIZIYLKEXVIRHJ-KHRSEZDTNA-L
Synonym guanosine 5'-triphosphate, guanosine-5'-triphosphate disodium salt dihydrate gtp, guanosine-triphosphate, guanosine 5'-triphosphate 4-, gtp 4-, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-hydroxy-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxy phosphonatooxy phosphinate, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-oxo-3h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methoxy-oxidophosphoryl oxy-oxidophosphoryl phosphate
PubChem CID 131676145
IUPAC-Name ({[(2R,3S,4R,5R)-5-(2-Amino-6-oxo-6,9-dihydro-3H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methylphosphonato}oxy)(phosphonatooxy)phosphinat
SMILES [Na+].[Na+].NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
Specifications
Chemischer Name oder Material Bismuth Lead Tin ingot (Rose's metal)
Schmelzpunkt 95°C to 96°C
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Bi:Pb:Sn; 50:25:25 wt%
Hinweise zum Prozentgehalt (Rose's Metall)
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Form Legierung mit niedrigem Schmelzpunkt
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Bismuth Lead Tin ingot (Rose's metal)
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Bismut-Blei-Zinn-Barren (Roses Metall), Thermo Scientific Chemicals >