Learn More
Bismut-Blei-Kadmium-Ingot (Wood's metal), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Wood's metal is useful as a low-melting solder, low-temperature casting metal, high temperature coupling fluid in heat baths, and as a fire-melted valve element in fire sprinkler systems in buildings. It is also used as a filler when bending thin-walled metal tube.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bismuth Lead Tin Cadmium ingot (Wood's metal) |
Farbe | Grau |
Schmelzpunkt | 71°C |
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich | Bi:Pb:Sn:Cd; 50:25:12.5:12.5 wt% |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Woodsches Metall) |
UN-Nummer | UN3077 |
Menge | 2 kg |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Geruch | Geruchsneutral |
Form | Ingot, Schmelzlegierung |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
R31K032 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | 033218.36,033218.22,033218.A3 |
P16I004 | Analysenzertifikat | 22/06/2022 | 033218.36,033218.22,033218.A3 |
I19Q76 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 033218.36,033218.22,033218.A3 |
K20Z082 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 033218.36,033218.22,033218.A3 |
U07D010 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 033218.36,033218.22,033218.A3 |