Learn More
Wismuth, interner Standard für die Methode ASTM D5059 Teil A und C, Bi bei 0.793 g/l, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 045338.22
135.54 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15433975
  • 140.00 CHF / 100 Gramm
Verfügbar ab: 17-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bismuth Internal Standard for method ASTM D5059
100 g
Flüssig
Part A and C, Bi at 0.793g/L
MFCD00134033
Braun
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Wismuth, interner Standard für die Methode ASTM D5059 Teil A und C, Bi bei 0.793 g/l, Thermo Scientific Chemicals > 100 g