Learn More
Bismutbarren, ≈ 36 mm (1.4 in.) Durchmesser x 8 mm (0.3 in.) Dicke, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bismuth ingot/button |
Farbe | Grau |
Namenshinweis | ≈36mm (1.4 in.) dia. x 8mm (0.3 in.) thick |
CAS | 7440-69-9 |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Summenformel | Bi |
MDL-Nummer | MFCD00134033 |
Menge | 1 Pc. |
Synonym | bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod |
InChI-Schlüssel | JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N |
Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bismutbarren, ≈ 36 mm (1.4 in.) Durchmesser x 8 mm (0.3 in.) Dicke, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur