Learn More
Wismut-Indium-Blei-Zinn-Ingot, eutektisch, Legierung 136, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 018143.22
172.25 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15466055
  • 177.00 CHF / 100 Gramm
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot
58°C
(Metallbasis)
100 g
Geruchsneutral
Alloy 136
Bi:In:Pb:Sn; 49:21:18:12 wt%
MFCD00210606
99.9%
Ignot
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerD08Q15 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number018143.22
ChargennummerB28L10 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number018143.22
ChargennummerJ12X006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number018143.22
ChargennummerD15M18 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number018143.22
ChargennummerJ31L32 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number018143.22
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wismut-Indium-Blei-Zinn-Ingot, eutektisch, Legierung 136, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals > 100 g