Learn More
Bismut(III)-oxid, gelbes Pulver, 99.975 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11373978
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bismut(III)-oxid, gelbes Pulver, 99.975 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11373978
1 kg, 1 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11373978
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040394.A1
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1304-76-3 | Bi2O3 | 465.96 g/mol
Used as Adhesives and sealant chemicals, flame retardants, pigments, propellants and blowing agents. It is also used as solvents. Other uses are in batteries, electrical and electronic products, explosive materials ink, toner, and colorant products, paints and coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1304-76-3
Summenformel Bi2O3
Molekulargewicht (g/mol) 465.96
MDL-Nummer MFCD00003462
InChI-Schlüssel TYIXMATWDRGMPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bismuth salicylate, basic, Salicylic acid bismuth basic salt
IUPAC-Name dibismuth(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Bi+3].[Bi+3]
Spezifikation
Siedepunkt ca 1890°C
Chemischer Name oder Material Bismuth(III) oxide
Schmelzpunkt 817°C
Farbe Gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 99.975% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in acids.
Formelmasse 465.96
Geruch Geruchsneutral
Dichte 8.9
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR12L017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number040394.A1,040394.30,040394.18
ChargennummerR12L017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/05/2025 Catalog Number040394.A1,040394.30
ChargennummerZ09K034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2024 Catalog Number040394.A1,040394.30,040394.18
ChargennummerU12H041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Catalog Number040394.A1,040394.30,040394.18
ChargennummerU12H040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Catalog Number040394.A1,040394.30,040394.18
Name des Produkts
Bismut(III)-oxid, gelbes Pulver, 99.975 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >