Learn More
Bismut(III)-nitrat-Pentahydrat, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10303163
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Bismut(III)-nitrat-Pentahydrat, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10303163
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10303163
Marke: Thermo Scientific Acros 315150050
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10035-06-0 | BiH10N3O14 | 485.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10035-06-0
Summenformel BiH10N3O14
Molekulargewicht (g/mol) 485.07
MDL-Nummer MFCD00149157
InChI-Schlüssel FBXVOTBTGXARNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth nitrate pentahydrate, bismuth trinitrate pentahydrate, bismuth nitrate, hydrate 1:5, bismuth iii nitrate pentahydrate, unii-fo2icy167b, fo2icy167b, nitric acid, bismuth 3+ salt, pentahydrate, acmc-20alle, bismuthnitratepentahydrate
PubChem CID 160911
IUPAC-Name Wismut; Trinitrat; Pentahydrat
SMILES O.O.O.O.O.[Bi+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 80.0°C
Chemischer Name oder Material Bismuth(III) nitrate pentahydrate
Schmelzpunkt 30.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.999%
Strukturformel Bi(NO3)3·5H2O
Merck Index 15, 1271
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: may decompose
Formelmasse 485.07
Reinheit (%) 99.999%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0470782 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number315150050,315150250,315151000
ChargennummerA0467684 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number315150050,10014003,315150250,315151000
ChargennummerA0410364 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number315150050,315150250,315151000
ChargennummerA0417460 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number315150050,315150250,315151000
ChargennummerA0416449 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number315150050,315150250,315151000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bismuth(III) nitrate pentahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Bismut(III)-nitrat-Pentahydrat, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals >